(R)-(-)-4-Methylmandelsäure, ChiPros, 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
(R)-(-)-4-Methylmandelsäure, ChiPros, 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
(R)-(-)-4-Methylmandelsäure, ChiPros, 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(R)-(-)-4-Methylmandelsäure, ChiPros, 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 31284-89-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H25953.06
auch als H25953-06 bezeichnet
Preis (EUR)
205,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
205,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS31284-89-6
IUPAC Name2-hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Molecular FormulaC9H10O3
InChI KeySFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Enantiomeric excess≥ 97%
Appearance (Color)White
Formcrystals or powder
Assay (Aqueous acid-base Titration)> 97.5%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke