1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
H26009.03
auch als H26009-03 bezeichnet
1 g
Katalognummer H26009.03
auch als H26009-03 bezeichnet
Preis (EUR)
242,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
242,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS16956-91-5
IUPAC Nametrimethyl[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trimethylsilyl)phenyl]silane
Molecular FormulaC12H18F4Si2
InChI KeyRIGHSQASRZUCPK-UHFFFAOYSA-N
SMILESC[Si](C)(C)C1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)[Si](C)(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)51.0-57.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke