3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 477535-41-4 | C8H4BrF3O | 253.02 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H26197.06
auch als H26197-06 bezeichnet
Preis (EUR)
97,90
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
97,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS477535-41-4
IUPAC Name3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molecular FormulaC8H4BrF3O
InChI KeyPCRLZGCXLNNMFL-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC(F)(F)C1=CC(Br)=CC(C=O)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Free acid (titration)≤1.5%
FormLiquid
Refractive Index1.5085-1.5135 @ 20?C
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
Assay (GC)≥96.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only