2-Chlorpyridin-N-Oxid Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Chlorpyridin-N-Oxid Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Chlorpyridin-N-Oxid Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Chlorpyridin-N-Oxid Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 20295-64-1 | C5H5Cl2NO | 166.001 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer H27280.06
auch als H27280-06 bezeichnet
Preis (EUR)
84,20
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
84,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS20295-64-1
IUPAC Namehydrogen 2-chloropyridin-1-ium-1-olate chloride
Molecular FormulaC5H5Cl2NO
InChI KeyGRZNODNSNCXOHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].[O-][N+]1=CC=CC=C1Cl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (Titration ex Chloride)≥96.0 to ≤104.0%
Melting Point (clear melt)133.0-142.0°C
Appearance (Color)White to pale cream to brown
FormCrystals or powder or crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only