3-Maleimidopropionsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Maleimidopropionsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Maleimidopropionsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Maleimidopropionsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.209 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H27329.MD
auch als H27329-MD bezeichnet
Preis (EUR)
147,00
Each
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
147,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS55750-62-4
IUPAC Name2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Molecular FormulaC11H10N2O6
InChI KeyJKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (unspecified)≥98.5 to ≤101.5% based on Carbon and Nitrogen EA
Elemental AnalysisCarbon C: 48.89-50.37% (theory 49.63%)
Elemental AnalysisNitrogen N: 10.37-10.68% (theory 10.52%)
Identification (FTIR)Conforms
Melting Point (clear melt)161-170?C
Mehr anzeigen
3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester is a reagent that is widely used for generating stable maleimide-activated carrier proteins that can spontaneously react with sulfhydryls. Alternatively these relatively stable maleimide-activated intermediates may be lyophilized and stored for later conjugation to a hapten.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Maleimidopropionsäure-N-Hydroxysuccinimidester ist ein Reagenz, das häufig zur Erzeugung stabiler, mit Maleimid aktivierter Trägerproteine verwendet wird, die spontan mit Sulfhydrylen reagieren können. Alternativ können diese relativ stabilen, mit Maleimid aktivierten Zwischenprodukte gefriergetrocknet und für die spätere Konjugation an einem Hapten gelagert werden.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln, Hitze, Wasser und Feuchtigkeit aufbewahren.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Kleanthis G. Dendrinos,; Aristotle G. Kalivretenos. Synthesis of N-hydroxysuccinimide esters using polymer bound HOBT. Tetrahedron Letters. 1998, 39(11), 1321-1324.
  2. Wlad Kusnezow,; Anette Jacob,; Alexandra Walijew,; Frank Diehl,;örg D. Hoheisel. Antibody microarrays: An evaluation of production parameters. PROTEOMICS. 2003, 33, 254-264,.
  3. Sulfhydryl- (SH) and amino-reactive heterobifunctional cross-linking agent: Enzym. Immunoassay, 81 (1981); J. Immunol. Meth., 62, 123 (1983). Applications in immunodiagnostics: Biopolymers, 22, 481 (1983).