2-Amino-3-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-3-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-3-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-3-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 603-85-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer H27472.14
auch als H27472-14 bezeichnet
Preis (EUR)
240,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
240,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS603-85-0
IUPAC Name2-amino-3-nitrophenol
Molecular FormulaC6H6N2O3
InChI KeyKUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Red
FormPowder
Assay (GC)≥97.5%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only