trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3685-25-4 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H27489.06
auch als H27489-06 bezeichnet
Preis (EUR)
261,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
261,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3685-25-4
IUPAC Name4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Molecular FormulaC7H13NO2
InChI KeyDRNGLYHKYPNTEA-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1CCC(CC1)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
FormPowder
Assay (Non-aqueous acid-base Titration)≥96.0 to ≤104.0%
Water Content (Karl Fischer Titration)≤1.5%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only