Ethyl-trans-4-Bromcinnamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-trans-4-Bromcinnamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-trans-4-Bromcinnamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethyl-trans-4-Bromcinnamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 24393-53-1 | C11H11BrO2 | 255.111 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer H27544.06
auch als H27544-06 bezeichnet
Preis (EUR)
59,60
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
59,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS24393-53-1
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear pale yellow
Assay (GC)≥97.5%
Refractive Index1.5950-1.5990 @ 20?C
FormLiquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only