4-Brom-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Brom-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Brom-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Brom-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Brom-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H27657.06
auch als H27657-06 bezeichnet
5 g
Katalognummer H27657.06
auch als H27657-06 bezeichnet
Preis (EUR)
180,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
180,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS128071-98-7
IUPAC Name4-bromo-2-fluoropyridine
Molecular FormulaC5H3BrFN
InChI KeyPTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC(Br)=CC=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
FormLiquid
Refractive Index1.5275-1.5335 @ 20?C
Assay (GC)≥94.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only