Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Bromo-2 -Ethoxypyridin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- H. J. den Hertog.; J. de Bruyn. Reactions of bromo-derivatives of 2- and 3-ethoxypyridine when heated with hydrochloric acid solution. Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas. 1951, 70 (2),182-190 .
- H. J. den Hertog.; M. J. Pieterse.; D. J. Buurman. Hetarynes VI: Amination of bromoethoxypyridines. Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas. 1963, 82 (12),1173-1178 .