tert-Butoxybis(dimethylamino)methan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butoxybis(dimethylamino)methan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butoxybis(dimethylamino)methan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

tert-Butoxybis(dimethylamino)methan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5815-08-7 | C9H24N2O | 176.30 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer H27861.03
auch als H27861-03 bezeichnet
Preis (EUR)
49,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
49,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5815-08-7
IUPAC Name[(tert-butoxy)(dimethylazaniumyl)methyl]dimethylazanium
Molecular FormulaC9H24N2O
InChI KeyHXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-P
SMILESC[NH+](C)C(OC(C)(C)C)[NH+](C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
FormLiquid
Assay (GC)≥88.0% (sum of 3 components)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only