5-Amino-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Amino-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Amino-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Amino-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Amino-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 33630-94-3 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H27961.06
auch als H27961-06 bezeichnet
Preis (EUR)
259,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
259,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS33630-94-3
IUPAC Name5-amino-2,3-dihydropyridin-2-one
Molecular FormulaC5H6N2O
InChI KeyCHYPHWOOCGECMN-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CCC(=O)N=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)≥96.0%
FormPowder
Appearance (Color)Brown to dark brown
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only