Ethyl-2-aminothiazol-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-2-aminothiazol-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-2-aminothiazol-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethyl-2-aminothiazol-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H30634.09
auch als H30634-09 bezeichnet
10 g
Katalognummer H30634.09
auch als H30634-09 bezeichnet
Preis (EUR)
96,40
Each
Menge:
10 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
96,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5398-36-7
IUPAC Nameethyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate
Molecular FormulaC6H8N2O2S
InChI KeyXHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(=O)C1=CSC(N)=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Pale cream to cream to pale yellow
Assay (HPLC)≥97.5%
FormPowder
Melting Point (clear melt)174.0-181.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke