Ethyl-2-Amino-4-Phenylthiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-2-Amino-4-Phenylthiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-2-Amino-4-Phenylthiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-2-Amino-4-Phenylthiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethyl-2-Amino-4-Phenylthiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4815-36-5 | C13H13NO2S | 247.312 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
10 g
Katalognummer H31867.09
auch als H31867-09 bezeichnet
Preis (EUR)
135,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
10 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
135,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4815-36-5
IUPAC Nameethyl 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Molecular FormulaC13H13NO2S
InChI KeyWYTHTMKMOSPACP-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Yellow
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)≥95.0%
Melting Point (clear melt)91.5-100.5?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only