2,2-Difluor-4-Pentensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,2-Difluor-4-Pentensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,2-Difluor-4-Pentensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,2-Difluor-4-Pentensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 55039-89-9 | C5H6F2O2 | 136.098 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H32173.03
auch als H32173-03 bezeichnet
Preis (EUR)
60,90
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
60,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS55039-89-9
IUPAC Name2,2-difluoropent-4-enoic acid
Molecular FormulaC5H6F2O2
InChI KeyLHOKYUDUAYXFGF-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C(F)(F)CC=C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormLiquid
Assay (GC)≥96.0%
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥96.0 to ≤104.0%
Refractive Index1.3845-1.3895 @ 20?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2-Difluoro-4-Pentensäure ist an der Iodolactonisierungsreaktion zum entsprechenden Gamma-Lacton beteiligt, das zur Vorbereitung von 5-Hydroxy-3,3-Difluoropiperidin umgewandelt wird.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
RUO – Nur für Forschungszwecke

Allgemeine Referenzen:

  1. Fustero, S.; Simon-Fuentes, A.; Barrio, P.; Haufe, G. Olefin Metathesis Reactions with Fluorinated Substrates, Catalysts, and Solvents. Chem. Rev. 2015, 115 (2), 871-930.
  2. Ishihara, J.; Hatakeyama, S. Recent Developments in the Reformatsky-Claisen Rearrangement. Molecules 2012, 17 (12), 14249-14259.