Ethylbenzothiazol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethylbenzothiazol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethylbenzothiazol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethylbenzothiazol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 32137-76-1 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer H32904.14
auch als H32904-14 bezeichnet
Preis (EUR)
230,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
230,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS32137-76-1
IUPAC Nameethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Molecular FormulaC10H9NO2S
InChI KeyVLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormPowder
Appearance (Color)Pale cream to pale brown
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)66.0-73.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only