2,5-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,5-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,5-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,5-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H33442.03
auch als H33442-03 bezeichnet
1 g
Katalognummer H33442.03
auch als H33442-03 bezeichnet
Preis (EUR)
79,40
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
79,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS89719-92-6
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥96.0%
FormLiquid
Refractive Index1.4790-1.4840 @ 20?C
Appearance (Color)Clear pale yellow
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-6-(Trifluormethyl)pyridin, 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin und 3-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyridin wurden jeweils in die drei möglichen Carbonsäuren 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 17 und 20 umgewandelt. Erreicht wurde dies durch den Einsatz mehrerer, aber nicht aller organometallischen 'Toolboxmethoden': Umwandlung einer eher basischen organometallischen Spezies in einem weniger basischen Isomer durch Transmetalationsäquilibrierung.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln und Aluminium, aufbewahren. Schutz unter Stickstoff und niedrigere Temperatur wird empfohlen (unter 4 °C).
RUO – Nur für Forschungszwecke

Allgemeine Referenzen:

  1. Florence Mongin,; Antonio Tognini,; Fabrice Cottet,; Manfred Schlosses. Halogen shuffling in pyridines: Site selective electrophilic substitutions of 2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine. Tetrahedron Letters. 1998, 39(13), 1749-1752.
  2. Fabrice Cottet,; Marc Marull,; Olivier Lefebvre,; Manfred Schlosser. Recommendable Routes to Trifluoromethyl-Substituted Pyridine- and Quinolinecarboxylic Acids. European Journal of Organic Chemistry. 2003, 81559-1568,.