1-[4-(4-Morpholinyl)-phenyl]-guanidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-[4-(4-Morpholinyl)-phenyl]-guanidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-[4-(4-Morpholinyl)-phenyl]-guanidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-[4-(4-Morpholinyl)-phenyl]-guanidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 247234-41-9 | C11H16N4O | 220.28 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H33726.03
auch als H33726-03 bezeichnet
Preis (EUR)
57,90
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
57,90
Each
Specifications
CAS247234-41-9
Chemischer Name oder Material1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Dichte1.309
Formelmasse220.27
IUPAC-Name2-(4-Morpholin-4-ylphenyl)Guanidin
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke