5-Methoxy-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Methoxy-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Methoxy-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Methoxy-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 16133-49-6 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
10 g
Katalognummer H34046.03
auch als H34046-03 bezeichnet
Preis (EUR)
19,60
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
19,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS16133-49-6
IUPAC Name5-methoxy-2-nitroaniline
Molecular FormulaC7H8N2O3
InChI KeyQEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormCrystals or powder or crystalline powder
Appearance (Color)Brown
Melting Point (clear melt)127.0-133.0?C
Assay (GC)≥97.5%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only