2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 68800-33-9 | C8H9ClO3S | 220.667 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H34325.03
auch als H34325-03 bezeichnet
Preis (EUR)
71,80
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
71,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS68800-33-9
IUPAC Name2-ethoxybenzene-1-sulfonyl chloride
Molecular FormulaC8H9ClO3S
InChI KeyRWURYJNJYODVAL-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to pale pink
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)≥95.0%
Melting Point (clear melt)59.0-66.0?C
2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit, Basen lagern.
RUO – Research Use Only