Pyrrol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Pyrrol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Pyrrol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Pyrrol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7126-39-8 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H35559.03
auch als H35559-03 bezeichnet
Preis (EUR)
241,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
241,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7126-39-8
IUPAC Name1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Molecular FormulaC5H5NO
InChI KeyCHNYVNOFAWYUEG-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=CC1=CNC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥96.0%
Identification (FTIR)Conforms
FormPowder
Free acid (titration)≤1.5%
Melting Point (clear melt)59.0-69.0?C
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only