Dimethyl 5-Bromisophthalate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Dimethyl 5-Bromisophthalate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Dimethyl 5-Bromisophthalate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Dimethyl 5-Bromisophthalate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 51760-21-5 | C10H9BrO4 | 273.082 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H50629.06
auch als H50629-06 bezeichnet
Preis (EUR)
126,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
126,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS51760-21-5
IUPAC Name1,3-dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate
Molecular FormulaC10H9BrO4
InChI KeyQUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(=O)C1=CC(=CC(Br)=C1)C(=O)OC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)97.5% min
Dimethyl 5-bromoisophthalate is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Dimethyl-Bromoisophthalat5 wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Geoffrey T.Crisp; Peter D.Turner; Kim A.Stephens. Palladium-catalysed coupling of terminal alkynes with aryl halides aided by catalytic zinc. Journal of Organometallic Chemistry. 1998, 570, (2),219-224
  2. Dong Wang; James M.Schlegel, Elena Galoppini. Synthesis of rigid-rod linkers to anchor chromophores to semiconductor nanoparticles. Tetrahedron. 2002, 58, (30),6027-6032