tert-Butylpropiolat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylpropiolat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylpropiolat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

tert-Butylpropiolat, 98%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13831-03-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H51048.06
auch als H51048-06 bezeichnet
Preis (EUR)
490,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
490,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS13831-03-3
IUPAC Nametert-butyl prop-2-ynoate
Molecular FormulaC7H10O2
InChI KeyXGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(C)OC(=O)C#C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
FormLiquid or viscous liquid
Assay (GC)≥97.5%
Refractive Index1.4115-1.4190 @ 20°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only