Specifications
CAS1121057-52-0
Chemischer Name oder Material3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Formelmasse189.65
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Mehr anzeigen