2-Allyl-D-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Allyl-D-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Allyl-D-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Allyl-D-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 54594-06-8 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H52112.03
auch als H52112-03 bezeichnet
Preis (EUR)
213,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
213,00
Each
Specifications
CAS54594-06-8
Chemischer Name oder Material2-Allyl-D-glycine
Formelmasse115.13
IUPAC-Name(2R)-2-aminopent-4-ensäure
InChI-SchlüsselWNNNWFKQCKFSDK-SCSAIBSYSA-N
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only