4-Amino-3-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Amino-3-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Amino-3-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Amino-3-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 819058-34-9 | C12H17BFNO2 | 237.08 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H52349.03
auch als H52349-03 bezeichnet
Preis (EUR)
84,60
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
84,60
Each
Specifications
CAS819058-34-9
Chemischer Name oder Material4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formelmasse237.08
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 3P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only