Specifications
CAS169447-86-3
Chemischer Name oder Material(S)-2-Benzyl-1-Boc-piperazine
Formelmasse276.38
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Mehr anzeigen