3-(Boc-Amino)piperidin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
3-(Boc-Amino)piperidin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
3-(Boc-Amino)piperidin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-(Boc-Amino)piperidin, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H52788.06
auch als H52788-06 bezeichnet
5 g
Katalognummer H52788.06
auch als H52788-06 bezeichnet
Preis (EUR)
164,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
164,00
Each
Specifications
CAS172603-05-3
Chemischer Name oder Material3-(Boc-amino)piperidine
Formelmasse200.28
Gesundheitsgefahr 1H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Mehr anzeigen
3-(Boc-Amino)piperidin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.

Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die

Anwendungen
3-(Boc-amino)piperidin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO– Nur für Forschungszwecke
YuXia Zhou; WenTao Zhou; LiLi Sun; QiaoGen Zou; Ping Wei; Ping Kai OuYang. Characterization of process-related impurities including forced degradation products of alogliptin benzoate and the development of the corresponding reversed-phase high-performance liquid chromatography method. Journal of Separation Science. 2014, 37, (11),1248-1255