4-Isopropylpyrimidin-5-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Isopropylpyrimidin-5-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Isopropylpyrimidin-5-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Isopropylpyrimidin-5-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
H53118.MD
auch als H53118-MD bezeichnet
250 mg
Katalognummer H53118.MD
auch als H53118-MD bezeichnet
Preis (EUR)
339,00
Each
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
339,00
Each
Specifications
CAS913835-27-5
Chemischer Name oder Material4-Isopropylpyrimidine-5-boronic acid
Formelmasse165.99
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke