Isochinolin-5-Boronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Isochinolin-5-Boronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Isochinolin-5-Boronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Isochinolin-5-Boronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 371766-08-4 | C9H8BNO2 | 172.978 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H53230.MD
auch als H53230-MD bezeichnet
Preis (EUR)
62,70
Each
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
62,70
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS371766-08-4
IUPAC Name(isoquinolin-5-yl)boronic acid
Molecular FormulaC9H8BNO2
InChI KeyXKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N
SMILESOB(O)C1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥96.0%
Proton NMRConforms to structure
Appearance (Color)White to cream to pale brown
FormPowder or crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only