Tert-Butylpivalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tert-Butylpivalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tert-Butylpivalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tert-Butylpivalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 16474-43-4 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer H53395.22
auch als H53395-22 bezeichnet
Preis (EUR)
324,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
324,00
Each
Specifications
CAS16474-43-4
Chemischer Name oder Materialtert-Butyl pivalate
Dichte0.813
Flammpunkt>62°C (144°F)
Formelmasse158.24
Mehr anzeigen
tert-Butyl pivalate is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Tert-Butylpivalat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Satoru Masamune; Yoshio Hayase; Walter Schilling; Wan Kit Chan; Gordon S.Bates. Aktivierung von Thiol-Estern. Partielle Synthese von Zytochalasinen A und B. J. Am. Chem. Soc. 1977, 99, (20),6756-6758
  2. Hanns Fischer; Henning Paul. Geschwindigkeitskonstanten für einige prototypische Radikalreaktionen in Flüssigkeiten durch kinetische Elektronenspin-Resonanz. Acc. Chem. Res. 1987, 20, (5),200-206