2-Amino-4-(trifluormethyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-4-(trifluormethyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-4-(trifluormethyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-4-(trifluormethyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 944401-57-4 | C12H16BF3N2O2 | 288.077 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H54372.MD
auch als H54372-MD bezeichnet
Preis (EUR)
197,00
Each
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
197,00
Each
Specifications
Beilstein15519102
CAS944401-57-4
Chemischer Name oder Material2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formelmasse288.07
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H319
Mehr anzeigen
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Amin-4-(trifluoromethyl)pyridin-5-boronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Romeo Romagnoli; Pier Giovanni Baraldi; Maria Dora Carrion; Olga Cruz-Lopez; Carlota Lopez Cara; Giulia Saponaro; Delia Preti; Mojgan Aghazadeh Tabrizi; Stefania Baraldi; Allan R.Moorman; Fabrizio Vincenzi; Pier Andrea Borea; Katia Varani. Synthesis and biological evaluation of novel 2-amino-3-aroyl-4-neopentyl-5-substituted thiophene derivatives as allosteric enhancers of the A1 adenosine receptor. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2014, 22, (1),148-166