2-Amino-4-(4-biphenylyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-4-(4-biphenylyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-4-(4-biphenylyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-4-(4-biphenylyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2834-79-9 | C15H12N2S | 252.335 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Katalognummer H54413.06
auch als H54413-06 bezeichnet
Preis (EUR)
496,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
496,00
Each
Specifications
Beilstein187642
CAS2834-79-9
Chemischer Name oder Material2-Amino-4-(4-biphenylyl)thiazole
Formelmasse252.33
Gesundheitsgefahr 1H315-H319-H335
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only