Methyl-2-amino-5-Methoxybenzoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Methyl-2-amino-5-Methoxybenzoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Methyl-2-amino-5-Methoxybenzoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methyl-2-amino-5-Methoxybenzoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2475-80-1 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Katalognummer H54704.MD
auch als H54704-MD bezeichnet
Preis (EUR)
71,30
Each
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
71,30
Each
Specifications
CAS2475-80-1
Chemischer Name oder MaterialMethyl 2-amino-5-methoxybenzoate
Formelmasse181.19
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Mehr anzeigen
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Etwas löslich (1.1 g/l) (25 °C) in Wasser.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten. Feuchtigkeitsempfindlich.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Sun Pil Park; Young Seok Song; Kee-Jung Lee. Morita-Baylis-Hillman route to 4H-pyrrolo[1,2-a][1]benzazepine derivatives. Tetrahedron. 2009, 65 (24), 4703-4708.
  2. Kazuhiro Kobayashi; Hiroo Hashimoto; Yuuki Kanbe; Hisatoshi Konishi. One-pot synthesis of 4-substituted 4-alkoxy-1,4-dihydro-3,1-benzoxazine-2-thiones by the reaction of 2-isothiocyanatobenzoates with organolithiums. Tetrahedron. 2011, 67 (25),4535-4538.