2-tert-Butoxy-6-chloropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-tert-Butoxy-6-chloropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-tert-Butoxy-6-chloropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-tert-Butoxy-6-chloropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-tert-Butoxy-6-chloropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 547740-43-2 | C9H12ClNO | 185.651 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer H55085.06
auch als H55085-06 bezeichnet
Preis (EUR)
78,50
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
78,50
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS547740-43-2
IUPAC Name2-(tert-butoxy)-6-chloropyridine
Molecular FormulaC9H12ClNO
InChI KeyPLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(C)OC1=NC(Cl)=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)>96.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only