4-(1-Piperazinyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(1-Piperazinyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(1-Piperazinyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-(1-Piperazinyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 67455-41-8 | C10H15N3 | 177.25 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H55224.06
auch als H55224-06 bezeichnet
Preis (EUR)
295,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
295,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS67455-41-8
IUPAC Name4-(piperazin-1-yl)aniline
Molecular FormulaC10H15N3
InChI KeyVAVOYRCCWLRTMS-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay from Suppliers CofA≥94.0%
FormSolid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Piperazinanilin (CAS#67455-41-8) ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.

Hinweise
Reaktiv mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Hiroshi Koga.; Akira Itoh.; Satoshi Murayama.; Seigo SUZUE.; Tsutomu Irikura. Structure-activity relationships of antibacterial 6,7- and 7,8-disubstituted 1-alkyl-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acids. J. Med. Chem. 1980, 23 (12),1358-1363.
  2. Yasuo Oshiro.; Seiji Sato.; Nobuyuki Kurahashi.; Tatsuyoshi Tanaka.; Tetsuro Kikuchi.; Katsura Tottori.; Yasufumi Uwahodo.; Takao Nishi. Novel Antipsychotic Agents with Dopamine Autoreceptor Agonist Properties: Synthesis and Pharmacology of 7-[4-(4-Phenyl-1-piperazinyl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone Derivatives.J. Med. Chem. 1998, 41 (5),658-667.