1-(1-Naphthyl)-2-(Trimethylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(1-Naphthyl)-2-(Trimethylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(1-Naphthyl)-2-(Trimethylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(1-Naphthyl)-2-(Trimethylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 104784-51-2 | C15H16Si | 224.378 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer H55953.03
auch als H55953-03 bezeichnet
Preis (EUR)
47,90
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
47,90
Each
Specifications
CAS104784-51-2
Chemischer Name oder Material1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
Dichte0.968 g/mL
Flammpunkt>110°C (230°F)
Formelmasse224.38
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only