N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 143060-31-5 | C20H23NO4 | 341.41 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mg
1 g
Katalognummer H56885.03
auch als H56885-03 bezeichnet
Preis (EUR)
256,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
256,00
Each
Specifications
CAS143060-31-5
Chemischer Name oder MaterialN-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanine
Formelmasse341.4
IUPAC-Name2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,3-diphenylpropanoic acid
InChI-SchlüsselTYJDOLCFYZSNQC-UHFFFAOYNA-N
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only