9,9-Di-n-Hexyl-2,7-Dibromfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
9,9-Di-n-Hexyl-2,7-Dibromfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
9,9-Di-n-Hexyl-2,7-Dibromfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

9,9-Di-n-Hexyl-2,7-Dibromfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 189367-54-2 | C25H32Br2 | 492.339 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer H56952.22
auch als H56952-22 bezeichnet
Preis (EUR)
766,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
766,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS189367-54-2
IUPAC Name2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
Molecular FormulaC25H32Br2
InChI KeyOXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCC1(CCCCCC)C2=C(C=CC(Br)=C2)C2=C1C=C(Br)C=C2
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)>97.5%
It finds its application as an intermediate for polymeric light-emitting diodes and as an OLED material because of their pure blue emission and efficient electroluminescence coupled with a high charge-carrier mobility and good process ability.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Findet Anwendung als Zwischenprodukt für polymere Leuchtdioden und als OLED-Material aufgrund seiner reinen Blauemission und effizienten Elektrolumineszenz bei gleichzeitig hoher Ladungsträgermobilität und guter Prozessfähigkeit.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. V. N. Bliznyuk; S. A. Carter. Electrical and Photo induced Degradation of Polyfluorene Based Films and Light-Emitting Devices.Macromolecules.,1999,32(2), 361-369.
  2. C. M. Martin, et al. Hydrostatic pressure dependence of the luminescence and Raman frequencies in polyfluorene. Phys. Rev. B .,2003,68 (11), 115203.