(S)-(+)-1-Boc-3-brompyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
(S)-(+)-1-Boc-3-brompyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
(S)-(+)-1-Boc-3-brompyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(S)-(+)-1-Boc-3-brompyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 569660-89-5 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H57408.03
auch als H57408-03 bezeichnet
Preis (EUR)
166,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
166,00
Each
Specifications
CAS569660-89-5
Chemischer Name oder Material(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
Formelmasse250.14
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H302-H319
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
RUO – Research Use Only