Specifications
CAS569660-89-5
Chemischer Name oder Material(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
DOT-InformationenTransport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
Formelmasse250.14
Gesundheitsgefahr 1H302-H319
Mehr anzeigen