1-Benzyl-5-bromindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Benzyl-5-bromindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Benzyl-5-bromindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Benzyl-5-bromindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Benzyl-5-bromindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10075-51-1 | C15H12BrN | 286.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H57676.03
auch als H57676-03 bezeichnet
Preis (EUR)
79,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
79,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Specifications
CAS10075-51-1
Chemischer Name oder Material1-Benzyl-5-bromoindole
Formelmasse286.17
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only