4-Oxo-L-Prolin-Hydrobromid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Oxo-L-Prolin-Hydrobromid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Oxo-L-Prolin-Hydrobromid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Oxo-L-Prolin-Hydrobromid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 75776-67-9 | C5H8BrNO3 | 210.027 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H57691.03
auch als H57691-03 bezeichnet
Preis (EUR)
125,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
125,00
Each
Specifications
CAS75776-67-9
Chemischer Name oder Material4-Oxo-L-proline hydrobromide
Formelmasse210.03
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Mehr anzeigen
It is used as an active pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
RUO – Research Use Only