Specifications
CAS917397-94-5
Chemischer Name oder Material4-(1-Cyanocyclopropyl)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formelmasse287.14
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H302-H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 3P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Mehr anzeigen