Specifications
CAS222978-01-0
Chemischer Name oder Material4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formelmasse205.03
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Mehr anzeigen