2-Brom-4-chlorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brom-4-chlorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brom-4-chlorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Brom-4-chlorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 936-08-3 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H59777.03
auch als H59777-03 bezeichnet
Preis (EUR)
41,80
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
41,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS936-08-3
IUPAC Name2-bromo-4-chlorobenzoic acid
Molecular FormulaC7H4BrClO2
InChI KeyUSMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=C(Br)C=C(Cl)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)>96.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only