(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholan 1-oxid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholan 1-oxid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholan 1-oxid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholan 1-oxid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 638132-66-8 | C18H28OP2 | 322.369 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H60834.03
auch als H60834-03 bezeichnet
Preis (EUR)
404,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
404,00
Each
Specifications
CAS638132-66-8
Chemischer Name oder Material(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide
Formelmasse322.36
IUPAC-Name(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-dimethyl-1
InChI-SchlüsselORZVYNTUPREFTI-KLHDSHLOSA-N
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only