4-Fluor-2-Nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Fluor-2-Nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Fluor-2-Nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Fluor-2-Nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 445-83-0 | C7H6FNO3 | 171.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer H61110.06
auch als H61110-06 bezeichnet
Preis (EUR)
40,10
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
40,10
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS445-83-0
IUPAC Name4-fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
Molecular FormulaC7H6FNO3
InChI KeyFWLPYISRFBKEKV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)>97.5%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only