Nalpha-Boc-D-Asparagin, 95, Thermo Scientific Chemicals
Nalpha-Boc-D-Asparagin, 95, Thermo Scientific Chemicals
Nalpha-Boc-D-Asparagin, 95, Thermo Scientific Chemicals
Nalpha-Boc-D-Asparagin, 95, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nalpha-Boc-D-Asparagin, 95, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 75647-01-7 | C9H16N2O5 | 232.236 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer H61121.06
auch als H61121-06 bezeichnet
Preis (EUR)
45,60
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,60
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS75647-01-7
IUPAC Name(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-carbamoylpropanoate
Molecular FormulaC9H15N2O5
InChI KeyFYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-M
SMILESCC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(N)=O)C([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)>94.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only