5-Brom-2-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Brom-2-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Brom-2-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Brom-2-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1105665-08-4 | C11H11BrN2O | 267.126 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H61376.03
auch als H61376-03 bezeichnet
Preis (EUR)
260,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
260,00
Each
Specifications
CAS1105665-08-4
Chemischer Name oder Material5-Bromo-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRILE, GESTSTOFF, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
Formelmasse267.13
Gesundheitsgefahr 1H302+H312+H332-H315-H319-H335
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only